アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
protect from light
色
pink to brown
溶解性
DMSO: ~17.5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCc2c(C1)cccc2Nc3ccccc3-c4nnn[nH]4
InChI
1S/C17H17N5/c1-2-8-13-12(6-1)7-5-11-15(13)18-16-10-4-3-9-14(16)17-19-21-22-20-17/h3-5,7,9-11,18H,1-2,6,8H2,(H,19,20,21,22)
InChI Key
YYNRZIFBTOUICE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 収縮したマウス回腸および結腸組織におけるメカノゲートK2Pチャネルの活性化因子として
- U-2OS骨肉腫細胞株におけるTWIK関連カリウムチャネル(TREK2)調節物質として
- マウスにおけるTREK1およびTREK2活性化因子として。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B2186-IP:
B2186-VAR:
B2186-10MG:
B2186-BULK:
B2186-50MG:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.