アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 16 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C23H28F3N3O6/c1-13(30)27-10-6-5-7-17(29-21(33)35-22(2,3)4)20(32)28-14-8-9-15-16(23(24,25)26)12-19(31)34-18(15)11-14/h8-9,11-12,17H,5-7,10H2,1-4H3,(H,27,30)(H,28,32)(H,29,33)/t17-/m0/s1
InChI Key
NVKNRJCOVHAZDK-KRWDZBQOSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B4061-BULK:
B4061-2MG:
B4061-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.