Merck
BMSIPD1196MP
Sigma-Aldrich
Toughened Genomics 96 Deep Well Plate for BeadBlaster 96
polyethylene, capacity 2 mL, pack of 1 ×
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.15
物質
polyethylene
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD1196-MP
包装
pack of 1 ×
キャパシティ
2 mL
適合性
BeadBlaster 96
詳細
Toughened polyethylene 96 square well genomics plate. 2.0 mL per well.
アプリケーション
genomics
特徴および利点
  • Toughened
  • Deep well
法的情報
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.