アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
DMSO: ~26 mg/mL
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.COC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0614-25MG:
C0614-VAR:
C0614-5MG:
C0614-IP:
C0614-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox