product name
6-カルボキシフルオレセイン, ≥96% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
色
dark yellow to dark orange
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
λmax
492 nm at 0.1 N in NaOH
蛍光検出
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI Key
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0662-VAR:
C0662-BULK:
C0662-50MG-PW:
C0662-50MG:
試験成績書(COA)