製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: fluorescent-labelling reagent
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O6C8(c9c(cc(cc9)O)Oc%10c8ccc(c%10)O)c7c(ccc(c7)C(=O)O)C6=O.O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI Key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
アプリケーション
関連事項
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Assay isomers (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.