グレード
for fluorescence
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 492 nm; λem 517 nm
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87444-BULK-F:
87444-5MG-F:
87444-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック