分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, bovine (predicted), human (predicted)
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using extract of rat skeletal muscle S1 fraction
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASQ1(844)
mouse ... Casq1(12372)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C0743-VAR:
C0743-200UL:
C0743-BULK:
試験成績書(COA)