Merck
C1618
Sigma-Aldrich
コハク酸シベンゾリン
≥98% (HPLC), solid
別名:
2-(2,2-ジフェニルシクロプロピル)-4,5-ジヒドロ-1H-イミダゾール コハク酸塩, エキサコル, シプララン, シベノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N2 ·C4H6O4
CAS番号:
分子量:
380.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
desiccated
white to brown
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
XFUIOIWYMHEPIE-UHFFFAOYSA-N
詳細
シベンゾリン(別名:(±)-2-(2,2-ジフェニルシクロプロピル)-2-イミダゾリンコハク酸塩)は、通常、R(+)型とS(−)型の立体型が併せて使用されます。 また、抗コリン作用を発揮します。 シベンゾリンは、左心室の圧力勾配を低下させることで左心室拡張機能障害を改善することが知られています。
生物化学的/生理学的作用
シベンゾリンは、クラスIAの抗不整脈薬です。シベンゾリン(μM濃度)は、心臓細胞や膵臓細胞においてATP感受性カリウムチャネルを遮断します。シベンゾリンは、細胞質側からK(ATP)チャネル(Kir6.2)のチャネルポア形成サブユニットと相互作用します。また、洞房結節細胞において遅延整流カリウムチャネル(I(Kr))を阻害します。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのカリウムチャネルのページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1618-BULK:
C1618-VAR:
C1618-50MG:
C1618-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective metabolism of cibenzoline, an antiarrhythmic drug, by human and rat liver microsomes: possible involvement of CYP2D and CYP3A
Niwa T, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 28(9), 1128-1134 (2000)
Perciliz L Tan et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(3), 1570-1576 (2017-03-11)
Genome-wide association (GWAS) and sequencing studies for AMD have highlighted the importance of coding variants at loci that encode components of the complement pathway. However, assessing the contribution of such alleles to AMD, especially when they are rare, remains coarse
Impact of chronic use of cibenzoline on left ventricular pressure gradient and left ventricular remodeling in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy
Hamada M, et al.
Journal of Cardiology, 67(3), 279-286 (2016)
Cibenzoline for left ventricular outflow tract obstruction in tako-tsubo cardiomyopathy and hypertrophic cardiomyopathy
Anan R
Journal of Cardiology Cases, 11(6), 158-159 (2015)
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.