Merck
C4895
Sigma-Aldrich
セファレキシン 水和物
first-generation cephalosporin antibiotic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N3O4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
347.39 (anhydrous basis)
Beilstein:
965503
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
フォーム
powder
pKa 
5.2
7.3
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1C2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15?;/m1./s1
InChI Key
AVGYWQBCYZHHPN-FNOHQHCYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: β-ラクタム
アプリケーション
セファレキシンは、セファロスポリン系抗菌薬であり、PBP3、および他のペニシリン結合タンパク質の発現、結合および阻害が細菌の細胞壁ムコペプチド合成に及ぼす影響を研究するために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
セファレキシンは、細菌の細胞壁に構造的完全性をもたもたすペプチドグリカン層の合成を阻害します。ペプチドグリカンの合成は、ペニシリン結合タンパク質(PBP)として知られるトランスペプチダーゼによって促進されます。 PBPは、ムロペプチド(ペプチドグリカン前駆体)の末端でD-Ala-D-Alaに結合し、ペプチドグリカンを架橋します。抗生物質であるセファレキシンは、D-Ala-D-Ala部位を模倣するため、ペプチドグリカンのPBP架橋を競合的に阻害します。
その他情報
本製品は気密容器にいれて、光を避けて保存してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4895-BULK:
C4895-25G:
C4895-10G:
C4895-5G:
C4895-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William T Gray et al.
Cell, 177(6), 1632-1648 (2019-06-01)
The scaling of organelles with cell size is thought to be exclusive to eukaryotes. Here, we demonstrate that similar scaling relationships hold for the bacterial nucleoid. Despite the absence of a nuclear membrane, nucleoid size strongly correlates with cell size
Hiroshi Kodaira et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 339(3), 935-944 (2011-09-22)
This study investigated the impact of the active efflux mediated by P-glycoprotein (P-gp) and breast cancer resistance protein (Bcrp) at the blood-brain barrier (BBB) on the predictability of the unbound brain concentration (C(u,brain)) by the concentration in the cerebrospinal fluid
Alexander Perniss et al.
Scientific reports, 8(1), 5681-5681 (2018-04-11)
Several species of the Gram-negative genus Bordetella are the cause of respiratory infections in mammals and birds, including whooping cough (pertussis) in humans. Very recently, a novel atypical species, Bordetella pseudohinzii, was isolated from laboratory mice. These mice presented no
Steven D Coon et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(10), G678-G684 (2013-09-28)
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) secreted from jejunal mucosal K cells augments insulin secretion and plays a critical role in the pathogenesis of obesity and Type 2 diabetes mellitus. In recent studies, we have shown GIP directly activates Na-glucose cotransporter-1 (SGLT1)
Tomoko Sugiura et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(6), 1181-1188 (2008-03-07)
Gastrointestinal (GI) absorption of certain therapeutic agents is thought to be mediated by solute carrier (SLC) transporters, although minimal in vivo evidence has been reported. Here, we show key roles of postsynaptic density 95/disk-large/ZO-1 (PDZ) domain-containing protein, PDZK1, as a