アッセイ
~98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
色
off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(CC)(CC(=O)Nc1cccc(\C=C\c2nc(cs2)C3CCC3)c1)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O3S/c1-3-23(4-2,22(27)28)14-20(26)24-18-10-5-7-16(13-18)11-12-21-25-19(15-29-21)17-8-6-9-17/h5,7,10-13,15,17H,3-4,6,8-9,14H2,1-2H3,(H,24,26)(H,27,28)/b12-11+
InChI Key
BZMKNPGKXJAIDV-VAWYXSNFSA-N
遺伝子情報
human ... CYSLTR1(10800)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6239-BULK:
C6239-5MG:
C6239-25MG:
C6239-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research