アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.Fc1ccc(Nc2ncnc3cc(OCCCN4CCOCC4)c(NC(=O)C=C)cc23)cc1Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O3.2ClH/c1-2-23(32)30-21-13-17-20(14-22(21)34-9-3-6-31-7-10-33-11-8-31)27-15-28-24(17)29-16-4-5-19(26)18(25)12-16;;/h2,4-5,12-15H,1,3,6-11H2,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1H
InChI Key
JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C7249-VAR:
C7249-BULK:
C7249-25MG:
C7249-5MG:
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology