solid
SMILES記法
C#CC1=CC(NC2=NC=NC3=CC(OCCOC)=C(OCCOC)C=C32)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H
InChI Key
GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
詳細
エルロチニブ塩酸塩は強力な上皮成長因子受容体 (EGFR)チロシンキナーゼ阻害物質です。EGFRタンパク質を阻害し、癌細胞増殖の阻害に有用な可能性があります。また、ゲムシタビン塩酸塩と共に使用されます。
その他情報
Sigma-Aldrichは、この製品を一連の独特な化学薬品の一部として早期発見の研究者に提供していることに注意してください。Sigma-Aldrichはこの製品の分析データを収集しません。Buyerは製品の識別や純度を確認する責任を負います。販売はすべて最終です。
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、またはSigma-AldrichとBuyerの間の契約に含まれるいかなる反対の規定にもかかわらず、Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習またはその他のいずれにより生じるものであっても、(A) 商品性の保証、(B) 特定目的に対する適合性の保証、あるいは (C) 第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示または保証を行いません。
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、またはSigma-AldrichとBuyerの間の契約に含まれるいかなる反対の規定にもかかわらず、Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習またはその他のいずれにより生じるものであっても、(A) 商品性の保証、(B) 特定目的に対する適合性の保証、あるいは (C) 第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示または保証を行いません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
CDS022564-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cancer medicine, 8(1), 94-103 (2018-12-24)
We studied trends in lung cancer treatment cost over time by phase of care, treatment strategy, age, stage at diagnosis, and histology. Using the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-Medicare database for years 1998-2013, we allocated total and patient-liability costs
EGF receptor-mediated FUS phosphorylation promotes its nuclear translocation and fibrotic signaling.
The Journal of cell biology, 219(9) (2020-07-18)
Excessive accumulation of collagen leads to fibrosis. Integrin α1β1 (Itgα1β1) prevents kidney fibrosis by reducing collagen production through inhibition of the EGF receptor (EGFR) that phosphorylates cytoplasmic and nuclear proteins. To elucidate how the Itgα1β1/EGFR axis controls collagen synthesis, we
Molecular imaging and biology, 21(4), 696-704 (2018-11-01)
Positron emission tomography (PET) using [11C]erlotinib identifies non-small cell lung carcinoma (NSCLC) tumors with activating mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFRm). The short half-life of C-11, however, limits its clinical utility to centers with a nearby cyclotron. We
Pancreas, 45(2), 269-280 (2015-10-27)
Pancreatic ductal adenocarcinoma remains as a chemoresistant disease with the poorest prognosis. Gemcitabine has been the standard treatment during the last decade. Erlotinib, a tyrosine kinase inhibitor, in combination with gemcitabine produces a small increase in survival. However, these results
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 111, 257-269 (2017-10-11)
Erlotinib is a well known FDA approved drug from category of tyrosine kinase inhibitors; used for the treatment of lung cancer. However its use is limited because of its poor water solubility. The aim of present work was to improve