安全性情報
C7278
Sigma-Aldrich
カゼイノグリコペプチド ウシ・カゼイン由来
essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
Bovine Casein Glycopeptide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
品質水準
分子量
~7000
テクニック
affinity chromatography: suitable
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Amino Acid Sequence
Met-Ala-Ile-Pro-Pro-Lys-Lys-Asn-Gln-Asp-Lys
アプリケーション
  • Bioactive Peptide in Dairy Research: Investigation into the effects of bovine caseinoglycopeptide on CD4+ T cells showcased its potential to modulate immune responses, highlighting its application in nutrition and functional food development (Otani et al., 1996).
生物化学的/生理学的作用
κ-カゼインの可溶性カルボキシル末端部分この抗血栓作用を有するペプチドは、血小板膜の糖タンパクGPIbに結合します。そのため、 von Willebrand因子の結合を遮断することにより血小板凝集を阻害します。
調製ノート
Alais and Jollesの改変法により調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7278PROC:
C7278-BULK:
C7278-100MG:
C7278-VAR:
C7278-25MG:
C7278-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[Comparative study of the caseinoglycopeptides formed by the action of rennin on caseins from the cow, sheep and goat. II. Study of the non-peptide portion].
C ALAIS et al.
Biochimica et biophysica acta, 51, 315-322 (1961-08-05)
Franz-Georg Hanisch
Analytical chemistry, 83(12), 4829-4837 (2011-04-30)
The sites of mucin-type O-glycosylation are largely unpredictable, making structural analysis by mass spectrometry (MS) indispensible. On the peptide level, a site localization and characterization of O-linked glycans in situ using tandem MS with electron-transfer dissociation or matrix-assisted laser desorption
K Benschop et al.
Journal of clinical microbiology, 46(12), 3965-3970 (2008-10-24)
Human parechoviruses (HPeV) are widespread pathogens belonging to the Picornavirus family. Six genotypes, which have predominantly been isolated from children, are known. Data on prevalence of HPeV genotypes are generally based on cell culture, which may underestimate the prevalence of