品質水準
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
LUEWUZLMQUOBSB-YQGOCCRESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8286-2MG:
C8286-VAR:
C8286-25MG:
C8286-10MG:
C8286-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック