Merck
C9758
Sigma-Aldrich
L-カナバニン 硫酸塩
≥99% (TLC), powder
別名:
L-α-アミノ-γ-(グアニジノオキシ)酪酸 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N4O3 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
274.25
Beilstein:
6121291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
plant seeds (Jack bean )
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
white
mp
160-165 °C (dec.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3.H2O4S/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)/t3-;/m0./s1
InChI Key
MVIPJKVMOKFIEV-DFWYDOINSA-N
遺伝子情報
human ... NOS2(4843)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カナバニンは、アルギニンおよび非タンパク質アミノ酸のホモログです。アルファルファ様の植物、クローブ、beans onions、およびスプラウトに存在します。カナバニンはL-カナバニノコハク酸から合成され、その生合成経路はタチナタマメで最初に解明されました。
アプリケーション
カナバニン硫酸塩は以下の用途に使用されています:
  • 酵母の翻訳研究における翻訳阻害剤
  • カナバニン変異頻度アッセイにおけるSaccharomyces cerevisiaeをスクリーニングするための、酵母スクリーニング用synthetic complete(SC)ドロップアウト培地の成分
生物化学的/生理学的作用
カナバニンは天然に存在するL-アミノ酸です。L-アルギニンと構造が類似しているためL-アルギニンを利用する酵素と競合し阻害します。誘導型NOシンターゼ(iNOS)の選択的なインヒビターです。アルギニルtRNAの基質として機能し、タンパク質合成中に組み込まれ、異常なカナバニルタンパク質を生成します。カナバニンの補給は、アルファルファ誘発性全身性エリテマトーデス(SLE)様症候群を悪化させ、エンドソームおよびプロテアソームへの組込みは抗原処理を破壊します。
天然に存在するL-アミノ酸です。L-アルギニンと構造が類似しているため、L-アルギニンを利用する酵素を阻害します。誘導型NOシンタ-ゼ(iNOS)の選択的なインヒビタ-です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9758-250MG:
C9758-1G:
C9758-VAR:
C9758-BULK:
C9758-100MG:
C9758PROC:
C9758-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toshiya Ogata et al.
Cell biology international, 40(1), 100-106 (2015-10-29)
A mitochondrial superoxide dismutase (SOD2) is the first line of antioxidant defense against mitochondrial superoxide. Even though the involvement of SOD2 in lifespan has been studied extensively in several organisms, characterization of the aging process has not been performed for
L-canavanine, a selective inhibitor of inducible NO synthase, increases plasma endothelin-1 concentrations in dogs with endotoxic shock
Mitaka C, et al.
Journal of Critical Care, 16(1), 17-23 (2001)
High-throughput transformation of Saccharomyces cerevisiae using liquid handling robots
Liu G, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0174128-e0174128 (2017)
Systematic gene-to-phenotype arrays: a high-throughput technique for molecular phenotyping
Jaeger PA, et al.
Molecular Cell, 69(2), 321-333 (2018)
Cyanamide is biosynthesized from l-canavanine in plants
Kamo T, et al.
Scientific reports, 5, 10527-10527 (2015)