Merck
CCF100
Sigma-Aldrich
CMセファロース
Fast Flow
別名:
カルボキシメチルセファロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
品質水準
フォーム
suspension
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
6% cross-linked agarose
粒径
45-165 μm (wet bead)
ポアサイズ
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
キャパシティ
90-130 μeq/mL(gel basis)
保管温度
2-8°C
詳細
20%エタノール中で膨潤されています
CCF100~500 mL′の最新の製品番号はGE17-0719-01です
25 mlの製品番号はGE17-0719-10です
アプリケーション
CM Sepharoseは、アフィニティークロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、およびイオン交換クロマトグラフィーに使用されます。CM Sepharoseは、ダイエットサプリメントの研究や、クサリヘビ毒の生化学的および酵素的性質の解析に使用されています。
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
以下による置換
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F
引火点(℃)
38 - 43 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CCF100-PM:
CCF100-50ML:4548173948263
CCF100-VAR:
CCF100-BULK:
CCF100-500ML:4548173948256
CCF100-100ML:4548173948249
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biochemical and enzymatic characterization of BpMP-I, a fibrinogenolytic metalloproteinase isolated from Bothropoides pauloensis snake venom.
Naves de Souza, D.L., et al.
Comp. Biochem. Physiol., B: Comp. Biochem., 161, 102-109 (2012)
Balsamin, a novel ribosome-inactivating protein from the seeds of Balsam apple Momordica balsamina.
Kaur, I., et al.
Amino Acids (2011)
Fei Wang et al.
Methods (San Diego, Calif.), 53(3), 208-213 (2010-12-24)
The infectivity associated with prion disease sets it apart from a large group of late-onset neurodegenerative disorders that shares the characteristics of protein aggregation and neurodegeneration. The unconventional infectious agent, PrP(Sc), is an aberrantly folded form of the normal prion
Meifang Xiao et al.
Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences, 36(11), 1065-1070 (2011-12-16)
To purify and identify HMGB1 secreted by liver cells HepG2 and immune cells U937. We cultured the liver cell lines HepG2 and immune cell lines U937, and stimulated them with HMGB1 (400 ng/mL) for 20 h. Then the supernatant was
Tuo Wang et al.
Plant physiology, 172(4), 2107-2119 (2016-10-13)
The wall-loosening actions of β-expansins are known primarily from studies of EXPB1 extracted from maize (Zea mays) pollen. EXPB1 selectively loosens cell walls (CWs) of grasses, but its specific binding target is unknown. We characterized EXPB1 binding to sequentially extracted