Merck
CL6B200
Sigma-Aldrich
Sepharose CL-6B Size Exclusion Resin
Cross-linked, 90-350 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.84
製品名
セファロースCL-6B, Cross-linked
品質水準
フォーム
suspension
ビーズ直径
40-165 μm
ポアサイズ
10,000-1,000,000 fractionation range (Dextrans)
10,000-4,000,000 fractionation range (Globular proteins)
保管温度
2-8°C
詳細
セファロースCLは、強アルカリ性の条件でセファロースを2,3-ジブロモプロパノールと反応させて調製するセファロース架橋誘導体です。
アプリケーション
セファロースCL-6Bは、グルコアミラーゼ酵素や標的リボ核タンパク質粒子(RNP)の精製に使用されています。
セファロースCL-6Bは、アフィニティークロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、ゲル濾過クロマトグラフィー、分離媒体及び樹脂に使用されます。セファロースCL-6Bは、ヒトメラノーマ細胞のin vitro阻害の研究や、その他の有用な抗癌研究におけるデータ収集に使用されています。
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CL6B200-100ML:4548173948324
CL6B200-PM:
CL6B200-BULK:
CL6B200-500ML:4548173948348
CL6B200-1L:4548173948331
CL6B200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tingting Gao et al.
International journal of biological macromolecules, 49(4), 580-586 (2011-07-02)
Aconitum kusnezoffii Reichb., one of the earliest recorded toxic species of genus Aconitum, has been used as traditional Chinese medicine and medicinal diet over the last 2500 years to treat heart failure congestion, neuralgia, rheumatism and gout, etc. In the
Carla Cruz et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 24(6), 975-980 (2011-11-01)
The binding between four matrices (beaded cellulose, cellulose acetate, cellulose triacetate and Sepharose CL-6B) and beaded cellulose derivatized with a thiacarbocyanine dye with 5'-mononucleotides is investigated by Saturation Transfer Difference Nuclear Magnetic Resonance (STD-NMR) technique. This procedure intends to identify
N Vinay Kumar et al.
Methods (San Diego, Calif.), 32(4), 389-397 (2004-03-09)
Intracellular signaling by protein kinases controls many aspects of cellular biochemistry and physiology. Determining the direct substrates of protein kinases is important in understanding how these signaling enzymes exert their effect on cellular functions. One of the recent developments in
Preparation and Mammalian Plasma Membranes, 7 (1979)
Hiroshi Tomoda et al.
Analytical biochemistry, 311(1), 50-56 (2002-11-21)
The galabiose structure Galalpha1-4Gal is rarely found in natural glycoproteins, but is abundantly present in pigeon egg white proteins as Galalpha(1-4)Galbeta(1-4)GlcNAc termini. Pigeon ovalbumin, ovomucoid, or the whole egg white were immobilized on periodate-oxidized Sepharose CL-6B gels by reductive amination.