product name
セファロース™CL-2B, Cross-linked
品質水準
形状
suspension
ビーズ直径
60-200 μm
ポアサイズ
100,000-20,000,000 fractionation range (Dextrans)
70,000-40,000,000 fractionation range (Globular proteins)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CL2B300-1L の最新の製品番号は GE17-0140-01 です
アプリケーション
セファロース CL-2B はアフィニティークロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、選択培地で、および樹脂として使用されます。セファロース CL-2B は卵巣癌および嚢胞性線維症の研究に用いられています。
セファロース™CL-2Bは、次の用途において樹脂として使用されています。
- ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)。
- 重力クロマトグラフィー。
- ストレプトアビジンアフィニティークロマトグラフィー。
- サイズ排除クロマトグラフィー。
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CL2B300-500ML:4548173948294
CL2B300-100ML:4548173948270
CL2B300-VAR:
CL2B300-1L:4548173948287
CL2B300-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mouse liver mitochondria isolation, size fractionation, and real-time MOMP measurement
Bio-protocol, 6(15) (2016)
Cell wall-degrading enzymes and pectin solubility and depolymerization in immature and ripe watermelon (<I>Citrullus lanatus</I>) fruit in response to exogenous ethylene.
Physiologia Plantarum, 116(3), 398-405 (2002)
The Journal of cell biology, 111(6 Pt 2), 2951-2959 (1990-12-01)
Fertilization in the sea urchin involves species-specific interaction between the ligand bindin on the surface of acrosome-reacted sperm and a receptor of high molecular weight on the surface of the egg. Efforts to understand this interaction and the resultant signal
American journal of respiratory cell and molecular biology, 5(1), 51-55 (1991-07-01)
Endogenous heparin-binding lectin purified from postmortem lung samples of two cystic fibrosis (CF) patients was compared to lectin derived from normal tissue with respect to structure, carbohydrate specificity, interaction with alginate derived from CF isolates of Pseudomonas aeruginosa, and secretion
Plant physiology, 111(2), 447-457 (1996-06-01)
The locule tissue of tomato (Lycopersicon esculentum, Mill.) undergoes extensive liquefaction during ripening. In this study, the solubility, molecular mass, and glycosyl composition of locule pectic and alkali-soluble polysaccharides were examined with the aim of identifying features contributing to the