Merck
CL4B200
Supelco
Sepharose CL-4B Size Exclusion Resin
Cross-linked, 90-350 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
Sepharose CL-4B, Cross-linked
品質水準
フォーム
beads
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
Agarose
マトリックス活性基
polymer
ビーズ直径
40-165 μm
ポアサイズ
30,000-5,000,000 fractionation range (Dextrans)
60,000-20,000,000 fractionation range (Globular proteins)
分離法
size exclusion (SEC)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CL4B200-1L′の最新製品番号はGE17-0150-01です
アプリケーション
  • HPAEC-PAD および比色アッセイによるラクトース含有インフルエンザ菌ワクチンにおける分子サイズ分布の評価:この研究では、ワクチン製剤における分子サイズ分布を評価する方法において Sepharose CL-4B を使用し、ワクチン製造における品質管理および開発プロセスへの応用を示しています(Nadim AH et al., 2022)。
  • ラクダの包虫症診断キット:グルタルアルデヒド法を用いた、カブと西洋ワサビペルオキシダーゼ抱合体の最適化:この研究では、診断キットの開発における Sepharose CL-4B の使用について言及しており、効果的な酵素抱合技術による診断アッセイ開発の促進におけるその役割を示唆しています(Kandil OM et al., 2020)。
  • カバノキ(Betula pendula Roth.)の葉から抽出したペクチン:NMR 実験の結果と RG-I 構造の仮説:カバノキの葉から抽出したペクチンの構造解明に Sepharose CL-4B が利用され、多糖類の構造研究におけるその重要性が強調されました。これは、多糖類の生物学的機能と産業応用を理解する上で不可欠なものです(Golovchenko VV et al., 2022)。
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
以下による置換
製品番号
詳細
価格
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F
引火点(℃)
38 - 43 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CL4B200-1L-C:
CL4B200-500ML:
CL4B200-VAR:
CL4B200-1L:4548173948317
CL4B200-BULK:
CL4B200-PM:
CL4B200-100ML:4548173948300
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Downham et al.
Journal of chromatography, 584(1), 59-67 (1992-12-11)
The constant region of human kappa light chain (Ck) was linked to Escherichia coli beta-galactosidase, using standard molecular cloning techniques. The binding of Ck-beta-galactosidase fusions to a number of different murine monoclonal antibodies, specific for Ck, was improved by the
Alberta N A Aryee et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 168(8), 2105-2122 (2012-10-24)
Grey mullet (Mugil cephalus) lipase was isolated using para-aminobenzamidine agarose and immobilized on octyl Sepharose CL-4B (o-Sep). Immobilized grey mullet lipase (GMLi) had a 10 °C higher optimum temperature compared to the free enzyme and showed remarkable thermal stability. GMLi was
Martin Devenport et al.
Biochemistry, 45(31), 9540-9549 (2006-08-02)
The gene Aedes aegypti intestinal mucin 1 (AeIMUC1) encodes a putative peritrophic matrix (PM) protein that is expressed in the midgut of mosquito larvae and adults and is upregulated in response to exposure to heavy metals. The AeIMUC1 protein has
C Srisawat et al.
Nucleic acids research, 29(2), E4-E4 (2001-01-05)
Sephadex-binding RNA ligands (aptamers) were obtained through in vitro selection. They could be classified into two groups based on their consensus sequences and the aptamers from both groups showed strong binding to Sephadex G-100. One of the highest affinity aptamers
M M Diogo et al.
Journal of chromatography. A, 1006(1-2), 137-148 (2003-08-27)
The effect of salt and temperature on the interaction of homo-oligonucleotides with a derivatized Sepharose CL-6B hydrophobic support has been explained by the application of two different models: the solvophobic theory and the preferential interaction analysis. It has been shown