由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder
色
yellow to orange
SMILES記法
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
InChI Key
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1393-50MG:
D1393-250MG:
D1393-VAR:
D1393-BULK:
D1393-100MG:
試験成績書(COA)