由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
色
white
溶解性
water: 50 g/L at 20 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@@H](C[C@@H]3O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C5H11O7P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;6-2-4-3(7)1-5(11-4)12-13(8,9)10/h2*6H,1-5,7H2;3-7H,1-2H2,(H2,8,9,10)/t;;3-,4+,5+/m..0/s1
InChI Key
GVYUZZDUVZHJAM-CGKAESPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6539-250MG:
D6539-100MG:
D6539-5MG:
D6539-25MG:
D6539-BULK:
D6539-VAR:
試験成績書(COA)