Merck
D7283
Sigma-Aldrich
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride
~90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21ClO5
CAS番号:
分子量:
388.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
~90%
品質水準
形状
powder
mp
117-119  °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19+/m0/s1
InChI Key
FJHSYOMVMMNQJQ-IPMKNSEASA-N
アプリケーション
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl is used as a precursor for the synthesis of unnatural β-D-ribofuranosyl containing nucleosides and nucleotides.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D7283-VAR:
D7283-250MG:
D7283-BULK:
D7283-50MG:
D7283-1G:
試験成績書(COA)