分子量
antigen ~40 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells expressing human doublecortin. Also, mouse and rat brain extract (S1 fraction).
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DCX(1641)
mouse ... Dcx(13193)
rat ... Dcx(84394)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D9693-VAR:
IXO14223:
D9693-25UL:
D9693-BULK:
D9693-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)