アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI Key
MJJALKDDGIKVBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E9531-VAR:
E9531-50MG:
E9531-10MG:
E9531-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.