Merck
EM0200
Sigma-Aldrich
Osteo-Bed骨包埋キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
アプリケーション
hematology
histology
品質水準
保管温度
room temp
アプリケーション
大小の石灰化(非脱灰)骨切片への使用に適しています。切片切断用の透明な硬いブロックができます。非水溶性です。
おすすめ製品
切片からのプラスチックの除去には、Osteo-Bed Bone Embedding Solvent(O8639)を利用できます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Osteo-Bed Bone Embedding Resin A (O8514) 900 mL
  • Osteo-Bed Bone Embedding Catalyst (O8764) 2 x 12
推奨
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nur-Vaizura Mohamad et al.
International journal of medical sciences, 18(16), 3665-3673 (2021-11-19)
Menopause is the leading cause of osteoporosis for elderly women due to imbalanced bone remodelling in the absence of oestrogen. The ability of tocotrienol in reversing established bone loss due to oestrogen deficiency remains unclear despite the plenitude of evidence
Lei Qin et al.
Journal of orthopaedic translation, 34, 60-72 (2022-05-27)
The key focal adhesion protein β1 integrin plays an essential role in early skeletal development. However, roles of β1 integrin expression in osteocytes during the regulation of bone homeostasis and mechanotransduction are incompletely understood. To study the in vivo function
Colin K Yee et al.
Clinical & experimental metastasis, 25(8), 903-911 (2008-09-25)
In the current study, we examine heparin's anti-metastatic properties by using a well-defined mouse model of osteolytic bone metastasis. C57BL/6 mice were treated with increasing doses of unfractionated heparin (15, 20, or 25 units/mouse) 30 min prior to the left
Xuekun Fu et al.
Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 297-297 (2020-12-29)
In vertebrates, the type 1 parathyroid hormone receptor (PTH1R) is a critical regulator of skeletal development and homeostasis; however, how it is modulated is incompletely understood. Here we report that deleting Kindlin-2 in osteoblastic cells using the mouse 10-kb Dmp1-Cre
Ke Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(13), 8081-8094 (2015-02-05)
There is an intimate relationship between muscle and bone throughout life. However, how alterations in muscle functions in disease impact bone homeostasis is poorly understood. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neuromuscular disease characterized by progressive muscle atrophy. In this