アプリケーション
JB-4は、高分解能光学顕微鏡用の包埋標本を作成するために用いられる水溶性GMAベース可塑性樹脂キットです。これは現在、研究や臨床診断に広く用いられている手法です。JB-4によって、形態が良好に保存された準超薄切片(0.5 μ~2 μ)を作成できます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- JB-4 Embedding Solution A (J4954) 800 mL
- JB-4 Embedding Solution B (J0330) 30 mL
- Benzoyl Peroxide (J0455) 12 g
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cell death & disease, 13(4), 363-363 (2022-04-20)
RecQ helicases-also known as the "guardians of the genome"-play crucial roles in genome integrity maintenance through their involvement in various DNA metabolic pathways. Aside from being conserved from bacteria to vertebrates, their importance is also reflected in the fact that
Nature protocols, 6(1), 46-55 (2011-01-08)
Histological techniques are critical for observing tissue and cellular morphology. In this paper, we outline our protocol for embedding, serial sectioning, staining and visualizing zebrafish embryos embedded in JB-4 plastic resin-a glycol methacrylate-based medium that results in excellent preservation of
Science advances, 6(19), eaay9466-eaay9466 (2020-06-05)
The cardiac and hematopoietic progenitors (CPs and HPs, respectively) in the mesoderm ultimately form a well-organized circulation system, but mechanisms that reconcile their development remain elusive. We found that activating transcription factor 3 (atf3) was highly expressed in the CPs