安全性情報
F3885
Sigma-Aldrich
ウシ胎児血清
γ-irradiated, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
別名:
FBS, FCS, 血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物:
bovine fetus
由来:
USA origin
無菌性:
γ-irradiated
sterile-filtered
輸送温度:
dry ice
由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile-filtered
製品種目
FBS Classic
由来
USA origin
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Prepared by exposure to a 60Co source.
アナリシスノート
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F3885-1L:
F3885-100ML:
F3885-3L:
F3885-BULK:
F3885-VAR:
F3885-500ML:
F3885-6X500ML:
F3885-24X500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Shabir Ahmad Lone et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 131-131 (2020-05-01)
The global prevalence of fungal diseases is increasing rapidly, which affects more than a billion people every year with significant mortality rate. On the other hand, the development of new drugs to treat these fungal infections is slow, while the
資料
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
プロトコル
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
関連コンテンツ
メルクのウシ胎児血清(FBS)のポートフォリオから、お客様のニーズとご予算に合う最適なFBSをお探しください。血清サンプルのご依頼。
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.