アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
CN(C)c1cc2c(Nc3ccc4n(Cc5ccccc5)ncc4c3)ncnc2cn1
InChI
1S/C23H21N7/c1-29(2)22-11-19-20(13-24-22)25-15-26-23(19)28-18-8-9-21-17(10-18)12-27-30(21)14-16-6-4-3-5-7-16/h3-13,15H,14H2,1-2H3,(H,25,26,28)
InChI Key
DYYZXRCFCVDSKD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0668-VAR:
G0668-BULK:
G0668-50MG:
G0668-250MG:
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology