Merck
G1903
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, copper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
copper
詳細
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
600 mesh × 42 μm pitch
穴W
27 μm
オープンエリアサイズ
40%