安全性情報
G2018
Sigma-Aldrich
γ-グロブリン ウサギ由来
≥99% (agarose gel electrophoresis)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
rabbit
品質水準
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
不純物
≤5% NaCl
溶解性
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
保管温度
−20°C
詳細
γ-グロブリン分子は4本のポリペプチド鎖で構成され、うち2本は分子量約50,000、2本は約20,000です。これらの鎖はジスルフィド結合により架橋されています。
アプリケーション
γ-グロブリンは、単純なイソイミド(イミノ無水物)の単離及び転位に使用されていました。
調製ノート
血漿から調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2018-1G:
G2018-25G:
G2018-250MG:
G2018-5G:
G2018-VAR:
G2018-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chandreyee Das et al.
Current protocols in protein science, 81, 29-29 (2015-08-04)
Quantitating relative levels of detergent present in protein preparations or samples derived from biological material, such as tissue or body fluids, is important because the presence of detergent may affect downstream analyses as well as protein structure/function. Especially because sample
The reactions of inter- and intra-chain disulphide bonds in proteins with sulphite
R. Cecil, R. G. Wake
BioChemistry: An Indian Journal, 3, 401 - 406 (1962)
Isolation of a new intermediate in the papain cleavage of rabbit gamma-globulin.
NELSON CA
The Journal of Biological Chemistry, 3727-3732 (1964)
Panojot Bifsha et al.
Molecular neurobiology, 54(7), 4921-4935 (2016-08-16)
Dysfunction of midbrain dopaminergic (mDA) neurons is involved in Parkinson's disease (PD) and neuropsychiatric disorders. Pitx3 is expressed in mDA neuron subsets of the substantia nigra compacta (SNc) and of the ventral tegmental area (VTA) that are degeneration-sensitive in PD.