由来生物
sheep
品質水準
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤4% NaCl
保管温度
−20°C
詳細
γ-グロブリン分子は4本のポリペプチド鎖から構成され、うち2本が約50,000の分子量、残り2本が約20,000の分子量を持っています。これらの分子鎖はジスルフィド結合によって架橋されています。
アプリケーション
ヒツジ由来γ-グロブリンは、HDL受容体 SR-BI ののin vitro活性に対するHDLコレステロール上昇剤の影響の研究に使用されました。正常および新生物性組織におけるウサギおよびヒツジ抗体の間質内輸送を検査する研究で使用されました。 ヒツジ由来γ-グロブリンは、インビトロでの抱卵中の雌のシチメンチョウの小さくて白い濾胞細胞からのプロゲステロンおよびテストステロン分泌の亢進、およびエストラジオール分泌の低下を検査する研究でも使用されました。
調製ノート
Cohn fraction II、IIIから調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9887-VAR:
G9887-250MG:
G9887-100MG:
G9887-1G:
G9887-BULK:
G9887-500MG:
G9887-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Cancer research, 50(12), 3487-3492 (1990-06-15)
Interstitial transport of fluorescein isothiocyanate-conjugated nonspecific polyclonal rabbit and sheep IgG was studied in normal (mature granulation) and neoplastic (VX2 carcinoma) tissues grown in a rabbit ear chamber. The interstitial concentration gradients after i.v. injection were analyzed to yield effective
General and comparative endocrinology, 74(3), 400-405 (1989-06-01)
This study was conducted to determine if lower steroid secretion by the small white follicles in incubating turkey hens contributes to lower circulating steroid concentrations during this time. Turkey hens were grouped as either laying or incubating. Serum samples and
Journal of lipid research, 48(8), 1832-1845 (2007-05-30)
Treatment of atherosclerotic disease often focuses on reducing plasma LDL-cholesterol or increasing plasma HDL-cholesterol. We examined in vitro the effects on HDL receptor [scavenger receptor class B type I (SR-BI)] activity of three classes of clinical and experimental plasma HDL-cholesterol-elevating
[Postoperative thrombosis prevention using low-dose heparin].
Archiv fur Gynakologie, 219(1-4), 545-545 (1975-11-18)