Merck
G4535
Sigma-Aldrich
[D-Lys3]-GHRP-6
synthetic, lyophilized powder
別名:
[His1, D-Lys3, Lys6]-GHRP, His-D-Trp-D-Lys-Trp-D-Phe-Lys-NH2, [D-Lys3]-成長ホルモン放出ペプチド6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
lyophilized powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@@H](N)Cc6c[nH]cn6)C(N)=O
InChI
1S/C49H63N13O6/c50-20-10-8-18-39(44(53)63)58-47(66)41(22-30-12-2-1-3-13-30)61-49(68)43(24-32-27-56-38-17-7-5-15-35(32)38)62-46(65)40(19-9-11-21-51)59-48(67)42(23-31-26-55-37-16-6-4-14-34(31)37)60-45(64)36(52)25-33-28-54-29-57-33/h1-7,12-17,26-29,36,39-43,55-56H,8-11,18-25,50-52H2,(H2,53,63)(H,54,57)(H,58,66)(H,59,67)(H,60,64)(H,61,68)(H,62,65)/t36-,39-,40+,41+,42+,43-/m0/s1
InChI Key
MGSNWNLPMHXGDD-DFWOJPNQSA-N
遺伝子情報
human ... GHRH(2691)
Amino Acid Sequence
His-Trp-Lys-Trp-Phe-Lys-NH2
詳細
[D-Lys3]-GHRP6(成長ホルモン放出ペプチド6)は、グレリンと呼ばれる食欲促進ペプチドホルモンの合成アナログです。
アプリケーション
[D-Lys3]-GHRP-6は、次の用途で使用されています。
  • 嚢胞性線維症で見られるインクレチン機能障害および高血糖におけるその役割を研究するために。
  • 成長ホルモン分泌促進物質受容体(GHS-R)アンタゴニストとして。
  • 膵臓正常血糖クランプ処置(PEC)中のグルコース注入速度(GIR)に対する十二指腸内グレリンの量依存性作用に関する研究において、グレリン受容体アンタゴニストとして。
[D-Lys3]-GHRP6は以下の用途で使用されてきました:
  • 処理細胞と無処理細胞やコントロール細胞からのGHの放出を測定するためのウシ成長ホルモン産生細胞の処理
  • 飼料摂取、体重増加、および飼料変換率に対する効果を測定するためのブロイラー群への腹腔内注射用
生物化学的/生理学的作用
[D-Lys3]-GHRP6(成長ホルモン放出ペプチド6)は、成長ホルモン(GH)の分泌を誘導します。クローンGC成長ホルモン産生細胞の膜において、このペプチドは機能的電位開口型Ca2+チャネルやNa+チャネルの数を増やします。このペプチドによる長期的な処理により、培地内のウシ下垂体成長ホルモン産生細胞においてNa+の巨視的電流の上昇が引き起こされ、その結果GH放出が増加します。
選択的成長ホルモン分泌促進物質受容体(GHSR)アンタゴニストである[D-Lys3]-GHRP-6は、骨格筋に対しオートファジー促進作用を示します。アシル化グレリンにより媒介されるGHSR-1aシグナル伝達の依存性を研究するために使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4535-5MG-PW:
G4535-VAR:
G4535-BULK:
G4535-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Upregulation of Voltage-Gated Calcium Channel Cav1.3 in Bovine Somatotropes Treated with Ghrelin
Salinas ZVM, et al.
Journal of signal transduction (2013)
Xingshen Sun et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 18(4), 557-565 (2019-02-11)
Insulin secretion is insufficient in cystic fibrosis (CF), even before diabetes is present, though the mechanisms involved remain unclear. Acyl-ghrelin (AG) can diminish insulin secretion and is elevated in humans with CF. We tested the hypothesis that elevated AG contributes
Incretin dysfunction and hyperglycemia in cystic fibrosis: Role of acyl-ghrelin
Journal of Cystic Fibrosis, 18(4), 557-565 (2019)
Gut ghrelin regulates hepatic glucose production and insulin signaling via a gut-brain-liver pathway
Lin Y, et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 1-14 (2019)
Adasue Magdaleno-Méndez et al.
Endocrine, 48(3), 929-936 (2014-08-26)
A variety of ion channels are expressed in the plasma membrane of somatotropes within the anterior pituitary gland. Modification of these channels is linked to intracellular Ca2+ levels and therefore to hormone secretion. Previous investigations have shown that the gut-derived