Merck
G6151
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
copper
詳細
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
包装
vial of 100 grids
直径
グリッドサイズ
200 mesh × 125 μm pitch
穴W
115 μm
オープンエリアサイズ
84%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)