Merck
G7402
Sigma-Aldrich
抗ウサギIgG (全分子)–金 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
gold conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
aqueous glycerol suspension
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
粒径
10 nm (colloidal gold)
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGは様々な免疫応答を調節する糖蛋白質性抗体です。ターゲット蛋白に対するウサギIgGは、様々な研究アプリケーションにおいて一次抗体としてしばしば使用されます。そのため、検出用基質と結合させた抗ウサギIgG二次抗体は、ターゲット蛋白の解析のための有用なツールとなります。
抗ウサギIgG(全分子)-FITC抗体ウサギ血清およびウサギIgGと反応します。
IgG抗体は、補体活性化、食作用、胎盤輸送、および細胞表面受容体結合などの体液性免疫応答において重要な役割を果たします。抗ウサギIgG(全分子)金抗体は、包埋後手順によるGABAとグルタミン酸のEM免疫標識において二次抗体(1% BSA、5% NGS含有0.01 M PBS中で1:50に希釈)として使用することができます。また、結合活性を測定するための改変ドットブロットアッセイでも使用できます。ヤギ抗ウサギIgG(全分子)金抗体は、すべてのヤギ免疫グロブリンと特異的に反応します。
免疫原
正常ウサギ血清から精製したウサギIgG。
アプリケーション
抗ウサギIgG(全分子)金抗体(希釈率1:15)は、免疫電子顕微鏡に使用できます。また、ウエスタンブロッティングにも使用できます。
本抗体の使用が成功したアプリケーション、およびそれに伴う審査済み論文を以下に示します。
免疫電子顕微鏡(1論文)
免疫組織化学(1論文)
物理的形状
30% グリセロール (v/v)、1% ウシ血清アルブミン(w/v) および15 mM アジ化ナトリウムをトリスバッファー生理食塩水懸濁(コロイド状)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G7402-VAR:
G7402-2ML:
G7402-BULK:
G7402-.4ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Sinnarajah et al.
FEBS letters, 426(3), 377-380 (1998-05-26)
The odorant-induced accumulation of cAMP can be inhibited by antibodies directed against G alpha s/olf. In contrast, antibodies raised against G alpha i-subunits caused a strong enhancement of the odorant-induced cAMP accumulation. Western blotting and immunoelectron microscopy revealed the presence
G Kamp et al.
Reproduction (Cambridge, England), 133(1), 29-40 (2007-01-25)
Glycolysis is crucial for sperm functions (motility and fertilization), but how this pathway is regulated in spermatozoa is not clear. This prompted to study the location and the regulatory properties of 6-phosphofructokinase (PFK, EC 2.7.1.11), the most important element for
Andrea González et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 92(5), 887-897 (2015-03-12)
Trypanosoma cruzi calreticulin (TcCRT), a 47-kDa chaperone, translocates from the endoplasmic reticulum to the area of flagellum emergence. There, it binds to complement components C1 and mannan-binding lectin (MBL), thus acting as a main virulence factor, and inhibits the classical
R Fabian-Fine et al.
The Journal of comparative neurology, 420(2), 195-210 (2001-02-07)
The mechanosensory neurons of arachnids receive diverse synaptic inputs in the periphery. The function of most of these synapses, however, is unknown. We have carried out detailed electron microscopic investigations of the peripheral synapses at sensory neurons in the compound
Ignaz Wessler et al.
PloS one, 11(6), e0156886-e0156886 (2016-06-11)
The worldwide use of neonicotinoid pesticides has caused concern on account of their involvement in the decline of bee populations, which are key pollinators in most ecosystems. Here we describe a role of non-neuronal acetylcholine (ACh) for breeding of Apis