詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥97% (HPLC)
分子量
471.61 g/mol
不純物
≤0.0025% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
2.1 mM
溶解性
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.011%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
SMILES記法
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.Na.H/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);;/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
BMYWWGPEKRLDGW-ZXMGEDLUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G9910-1G:
G9910-BULK:
G9910-5G:
G9910-250MG:
G9910-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.