分子量
antigen ~39 kDa
化学種の反応性
mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extracts of mouse brain
western blot (chemiluminescent): 4-6 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
rat ... Hdac11(297453)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H4539-BULK:
H4539-VAR:
IXO13104-1ML:
IXO13104:
H4539-200UL:
試験成績書(COA)