Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA015103
Sigma-Aldrich
抗PTPRZ1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗R-PTP-ゼータ, 抗タンパク質-チロシンホスファターゼレセプターZ型ポリペプチド1, 抗レセプター-タイプ-チロシン-タンパク質ゼータ前駆体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
LFRHLHTVSQILPQVTSATESDKVPLHASLPVAGGDLLLEPSLAQYSDVLSTTHAASETLEFGSESGVLYKTLMFSQVEPPSSDAMMHARSSGPEPSYALSDNEGSQHIFTVSYSSAIPVHDSVGVTYQGSLFSGPSHIPIPKSSLIT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPRZ1(5803)
詳細
PTPRZ1はヒト染色体7q31.32に位置します。
PTPRZ1(protein tyrosine phosphatase, receptor-type, Z polypeptide 1)は膜貫通型タンパク質であり、受容体型PTP(RPTP)タンパク質サブファミリーに属し、そのメンバーは細胞接着分子に類似しています。このタンパク質には、PTPRZ-A、PTPRZ-B、ホスファカンという3つのアイソフォームがあります。3つのアイソフォームすべてのN末端には、炭酸脱水酵素様(CAH)ドメインとフィブロネクチンIII型(FNIII)ドメインがあります。PTPRZ-Aとホスファカンには、PTPRZ-Bにはないコンドロイチン硫酸プロテオグリカン結合部位を有するスペーサーが含まれます。このタンパク質は複数の腫瘍で発現しており、哺乳類の中枢神経系では正常な発現プロファイルを有しています。
免疫原
受容体型プロテインチロシンホスファターゼζ前駆体のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗PTPRZ1抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
ウサギで産生された抗PTPRZ1抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 免疫蛍光法
  • ウェスタンブロッティング
  • 共焦点イメージング
生物化学的/生理学的作用
PTPRZ1(protein tyrosine phosphatase, receptor-type, Z polypeptide 1)は、細胞の増殖と運動の制御に不可欠な役割を果たしています。このタンパク質、特にそのアイソフォームであるPTPRZ-Bは神経膠腫で過剰発現しており、PTPRZ-Bの別々のドメインが神経膠腫細胞の増殖と遊走をそれぞれ制御しています。フォン・ヒッペル-リンドウ(VHL)の不活化を伴う腎細胞がん(RCC)において、PTPRZ1はβ-カテニンの核内発現を亢進します。これにより、VHL不活化RCC細胞の増殖が促進されます。PTPRZ1は頭頸部扁平上皮がん(HNSCC)では過少発現しており、Metタンパク質を活性化して、Metタンパク質がHNSCCの転移を促進します。PTPRZ1は小細胞肺がんにおいてがん遺伝子として働き、カルモジュリンのリン酸化と腫瘍の進行を制御します。ヒト神経内分泌腫瘍(NET)細胞においてもアップレギュレートされており、NET細胞の治療標的となる可能性があります。
特徴および利点
プレステージ抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。プレステージ抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。プレステージ抗原コントロールは、対応するあらゆるプレステージ抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
プレステージ抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織のIHC組織アレイおよび最もよくみられる20のがんタイプ組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST71554
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA015103-25UL:
HPA015103-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaxi Ma et al.
Archives of gynecology and obstetrics, 284(3), 699-704 (2010-10-01)
To investigate PTPRZ1 and CIN85 expression and their significance in cervical carcinoma. The expression of PTPRZ1 and CIN85 was detected by immunohistochemistry and the association between PTPRZ1 and CIN85 expression and clinical pathological variables were analyzed. The expression of PTPRZ1
Kyogo Suzuki et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 34(28), 3451-3459 (2016-08-11)
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) makes up a significant proportion of all pediatric cancers, and relapsed ALL is a leading cause of cancer-associated deaths in children. Identification of risk factors and druggable molecular targets in ALL can lead to a better
Norma J Nowak et al.
Cancer genetics and cytogenetics, 161(1), 36-50 (2005-08-06)
Chromosomal instability, manifesting as copy number alterations (CNAs), is characteristic of pancreatic adenocarcinoma. We used bacterial artificial chromosome (BAC) array-based comparative genomic hybridization (aCGH) to examine the pancreatic adenocarcinoma genome for submicroscopic amplifications and deletions. Profiles of 33 samples (17
Kamila Duś-Szachniewicz et al.
Head & neck, 37(12), 1816-1822 (2014-07-22)
The actions of tyrosine phosphorylation and dephosphorylation are controlled by tyrosine kinases and phosphatases. Although substantial previous data have revealed the role of several protein tyrosine phosphatases (PTPs) in various cancers, the function of protein tyrosine phosphatase receptor R (PTPRR)
Donghao Shang et al.
World journal of urology, 31(6), 1547-1554 (2013-04-17)
We investigated the role of protein tyrosine phosphatase ζ (Ptprz1) in human renal cell carcinoma (RCC) cells' proliferation and associations between Ptprz1 expression and von Hippel-Lindau (VHL) activation. A normal human renal cell line and four human RCC cell lines