Merck
I2276
Sigma-Aldrich
インターロイキン-12 ヒト
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
IL-12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.01-0.05 ng/mL ED50
分子量
glycoprotein 75 kDa
包装
pkg of 5 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
インタ-ロイキン-12(IL-12)は、エプスタイン・バ-ウイルス(EBV)により形質転換したB細胞株から分泌される因子として同定されました。IL-12は別名ナチュラルキラ-細胞刺激因子(NKSF)と呼ばれ、35 kDaサブユニットと40 kDa サブユニットがジスルフィド結合した75 kDaのヘテロダイマ-です。IL-12はそのほとんどが単球とNK細胞によって産生されており、T細胞とNK細胞のIFN-γ産生を誘導します。ヒトIL-12はマウスの細胞には作用しませんが、マウスIL-12はマウスとヒトの両方のリンパ球に作用します。リコンビナントヒトIL-12の生物活性は、PHA活性化ヒトT細胞の増殖刺激能で測定されています。IL-12は抗血管新生作用を有しています。
物理的形状
凍結乾燥品 (PBS溶液, 0.25mg BSA含有, 0.2μmフィルタ-滅菌済み)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
I2276-VAR:
I2276-BULK:
I2276-5UG:
I2276-5UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruifen Sun et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(12), 9295-9301 (2015-06-25)
IL-12 is an antitumor cytokine with functions of inhibiting tumor growth, invasion, and metastasis, indicating that IL-12 is a promising candidate for cancer treatment. The aim of this study was to investigate the association of IL-12A rs568408, IL-12A rs2243115, and
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.