Merck
I5659
Sigma-Aldrich
イデベノン
≥98% (HPLC), powder
別名:
2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O5
CAS番号:
分子量:
338.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
イデベノン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(C(OC)=C1OC)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O
InChI
1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
InChI Key
JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イデベノンは、短鎖ベンゾキノン薬です。
アプリケーション
イデベノンは次のように使用されています。
  • 薬物治療アッセイのための変異型ミオシリン(mMYOC)細胞の治療
  • C2C12二次細胞スクリーニングアッセイの検証
  • 肥満マウスの治療、イデベノンとCoQ10がペルオキシソーム増殖因子活性化受容体(PPAR)LBDs、Hisタグ付きPPARα、δおよびγ LBDsに直接結合するかどうかをテストするため
生物化学的/生理学的作用
イデベノンは、レーバーの遺伝性視神経障害(LHON)の青年および成人の視覚障害の治療に使用されます。抗酸化物質として機能します。酸化ストレスから心筋を保護するのに役立ちます。
短鎖コエンザイムQアナログであり、おそらくはN2から酸素への電子伝達を介して、ス-パ-オキシド生成を増大させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I5659-VAR:
I5659-BULK:
I5659-100MG:
I5659-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carolyn P Ojano-Dirain et al.
The Laryngoscope, 122(11), 2543-2548 (2012-09-12)
Antioxidants have been shown to protect against aminoglycoside-induced hearing loss. Mitoquinone (MitoQ) is a mitochondria-targeted derivative of the antioxidant ubiquinone. MitoQ is attached to a lipophilic triphenylphosphonium (TPP) cation, which enables its accumulation inside the mitochondria several hundred-fold over the
Persistence of the treatment effect of idebenone in Leber's hereditary optic neuropathy.
T Klopstock et al.
Brain : a journal of neurology, 136(Pt 2), e230-e230 (2013-02-08)
Oliver Gamondi et al.
Drug metabolism letters, 6(2), 120-123 (2012-09-15)
We investigated the damage caused by oxidative stress using the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model biological system. After inducing oxidative stress with menadione, we were able to evaluate the extent of cellular oxidative stress by utilizing 2',7'-dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA)
Idebenone: a review in Leber?s hereditary optic neuropathy
Lyseng-Williamson KA
Drugs, 76(7), 805-813 (2016)
L Montenegro et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(1), 330-337 (2012-04-25)
The aim of this study was to evaluate in vitro the permeation of the antioxidant agent Idebenone (IDE) loaded into solid lipid nanoparticles (SLN) across MDCKII-MDR1 cell monolayer, selected as an in vitro model of the Blood Brain Barrier (BBB).