Merck
K2252
Sigma-Aldrich
β-ケトアジピン酸ジエチル
別名:
β-ケトアジピン酸ジエチルエステル, 3-オキソヘキサン二酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O5
CAS番号:
分子量:
216.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
K2252-1G:
K2252-BULK:
K2252-VAR:
K2252-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)