アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840060C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840060C
濃度
10 mg/mL (840060C-10mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
InChI Key
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840060C-BULK:
840060C-VAR:
840060C-10MG:4548173373379