詳細
クレブス-ヘンゼライトバッファー改変型は、細胞培養で使用される平衡塩類溶液(BSS)であり、正常な細胞代謝のために細胞に水と無機塩を提供する上で役割を果たしています。さらに、培地の最適pHを維持するための緩衝系を提供し、細胞内外の浸透圧バランスを維持する灌注・輸送・希釈のための液体として機能します。BSSは、細胞代謝のエネルギー源としてグルコースを供給します。
アプリケーション
クレブス-ヘンゼライトバッファー改変型は、次の用途で使用されています:
- ex vivo 脳切片実験のためのラット脳の採取
- ラット肺動脈内皮細胞(PAEC)におけるカルシウムとナトリウムの測定
- ウマからの子宮サンプルと前肢血管サンプルの採取
数量
培地1Lあたり粉末9.6 gが含まれる組成になっています。
再構成
2.1 g/Lの重炭酸ナトリウムを添加してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
K3753-10X1L:
K3753LF1-BIBC:
K3753-25KG:
K3753-50KG:
K3753-BULK:
K3753-10L:
K3753-25K:
K3753-PROC:
K3753-1L:
K3753-50K:
K3753-BIBC:
K3753-VAR:
K3753-2X5L:
K3753-50L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stem cell research & therapy, 12(1), 27-27 (2021-01-09)
The therapeutic effect of mesenchymal stem cells (MSCs) from human adipose tissue on renal interstitial fibrosis has been demonstrated by several groups. However, the way to enhance the renoprotective effect of adipose-derived mesenchymal stem cells (AMSCs) and the possible mechanisms
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 71, 106-113 (2017-03-13)
Recent evidence suggests that obstructive sleep apnea (OSA) may increase the risk of Alzheimer´s disease (AD), with the latter promoting alterations in brain tissue stiffness, a feature of ageing. Here, we assessed the effects of age and intermittent hypoxia (IH)
Transplantation, 103(3), 512-521 (2018-11-22)
Current critical shortage of donor organs has increased the use of donation after circulatory death (DCD) livers for transplantation, despite higher risk for primary nonfunction or ischemic cholangiopathy. Human atrial natriuretic peptide (hANP) is a cardiovascular hormone that possesses protective
Hippocampal GSK3?? as a Molecular Link Between Obesity and Depression
Molecular Neurobiology, 52(1) (2014)
International journal of molecular medicine, 39(1), 101-112 (2016-12-14)
Cell encapsulation provides a three-dimensional support by incorporating isolated cells into microcapsules with the goal of simultaneously maintaining cell survival and function, as well as providing active transport for a bioreactor in vitro similarly to that observed in vivo. However, the biotra-nsformation