詳細
クレブス・リンゲル重炭酸緩衝液は塩溶液として機能し、組織培養に重要な役割を果たします。塩溶液は細胞に水と無機イオンを供給します。また、培地の浸透圧の平衡と理想的なpHの維持にも役立ちます。この重炭酸緩衝等張食塩水には、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、リン酸の各イオンが含まれています。
アプリケーション
クレブス・リンゲル重炭酸緩衝液は、以下の用途に使用されています:
- マウス初代脂肪細胞の調製および脂肪分解アッセイのための洗浄緩衝液として
- 膵島の生存率および機能性の研究のための前灌流
- 下垂体のバイオアッセイ
数量
培地1Lあたり粉末9.5 gが含まれる組成になっています。
再構成
1.26 g/Lの重炭酸ナトリウムを添加してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
K4002-25K:
K4002-BIBC:
K4002-10L:
K4002-VAR:
K4002-25KG:
K4002-50L:
K4002-BULK:
K4002-10X1L:
K4002-50KG:
K4002LF1-BIBC:
K4002-2X5L:
K4002-PROC:
K4002-1L:
K4002-50K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Response to Stress in Mice Lacking Functional Vasopressin V1b Receptors
Stephen J L, et al.
Endocrinology, 148, 849?856-849?856 (2007)
Activation of G Protein-Coupled Receptor 43 in Adipocytes Leads to Inhibition of Lipolysis and Suppression of Plasma Free Fatty Acids
Hongfei G, et al.
Endocrinology, 149, 4519?4526-4519?4526 (2008)
Bidisha Dasgupta et al.
European journal of immunology, 38(12), 3499-3507 (2008-11-11)
When leukocytes cross endothelial cells during the inflammatory response, membrane from the recently described lateral border recycling compartment (LBRC) is selectively targeted around diapedesing leukocytes. This "targeted recycling" is critical for leukocyte transendothelial migration. Blocking homophilic PECAM interactions between leukocytes
N C Schaad et al.
Human reproduction (Oxford, England), 11(3), 561-565 (1996-03-01)
Nitric oxide is a chemical messenger which functions as a neurotransmitter or as a cytotoxic agent. Nitric oxide synthase (NOS) has been isolated from various mammalian reproductive tissues. The presence or absence of NOS in spermatozoa has not yet been
Guangrui Yang et al.
PloS one, 7(8), e38117-e38117 (2012-08-18)
Compelling evidence from both human and animal studies suggests a physiological link between the circadian rhythm and metabolism but the underlying mechanism is still incompletely understood. We examined the role of PPARγ, a key regulator of energy metabolism, in the