認証
according to ISO 11731:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
tablet
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
calcium chloride hexahydrate, 0.12 g/L
potassium chloride, 0.105 g/L
sodium bicarbonate, 0.05 g/L
sodium chloride, 2.25 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
surface monitoring
microbiology
適合性
bacteria
詳細
500 mLに1錠で十分です。
アプリケーション
細菌に合った浸透圧バランスを維持している溶液です。サンプル懸濁液の調製に使用し、また計数のために希釈法を実施するときに希釈液として使用します。また、器具のすすぎおよび拭き取りに使用することで微生物を制御します。
リンゲル液1/4力価錠は、次の用途で使用されています。
リンゲル液1/4力価錠は、次の用途で使用されています。
- 中腸および後腸サンプルから接種材料を調製するときに。
- フルオレセインナトリウム染色により角膜上皮の完全性を明らかにする際に、角膜表面をすすぐために。
- リグニン化合物の抗菌バイオアッセイにおいてディスクを洗浄するために。
- ガーゼを浸漬するために、また、脊髄を十分飽和された状態に保つために。
調製ノート
500 mLの脱イオン水に1錠を溶解してください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96724-100TAB:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Decerebrate mouse model for studies of the spinal cord circuits
Nature Protocols, 12(4), 732-732 (2017)
Potential use of kraft and organosolv lignins as a natural additive for healthcare products
Royal Society of Chemistry Advances, 8(43), 24525- 24533 (2018)
Semifluorinated alkanes as a liquid drug carrier system for topical ocular drug delivery
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 88(1), 123- 128 (2014)
Pollen from multiple sunflower cultivars and species reduces a common bumblebee gut pathogen
Royal Society open science, 6(4), 190279-190279 (2019)
Glia, 68(10), 2148-2166 (2020-07-09)
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive primary brain tumor. In addition to being genetically heterogeneous, GBMs are also immunologically heterogeneous. However, whether the differences in immune microenvironment are driven by genetic driver mutation is unexplored. By leveraging the versatile RCAS/tv-a