Merck
KSGA2013
KiCqStart® SYBR® Greenプライマー遺伝子アレイ
Primer arrays for expression analysis of gene families
別名:
PCRアレイ, qPCRアレイ, プライマーライブラリー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
保管温度
−20°C
詳細
仕様
KiCqStartプライマー遺伝子アレイのプライマー対仕様は、下記以外はオリジナルのKiCqStartプライマーのものと同じです。
設計特性
  • プライマー対: 各遺伝子に対する最大3つの代替プライマー対について、遺伝子アレイは各遺伝子に番号1にのみからなります。つまりヒトGAPDHには、PrimerPairIDはH_GAPDH_1です。
  • ランク: 遺伝子により1から4
オリゴ特性
  • 形態: 96または384ウェルプレート1、ウェルあたり6nmol (順方向プライマーと逆方向プライマー混合、各3nmol)、乾燥
シーケンスは出荷時に提供します。
196ウェルと384ウェルプレートの両方について、プライマー対はPCRプレートに写して使用する必要があります。
アプリケーション
製品使用目的: 遺伝子ファミリーの発現解析
その他情報
よくある質問 セクションがこの製品にあります。
物性
特性には次を含みます:
  • 提供種: ヒト、マウス、ラット
  • コンポーネント: 各プレートウェルに混合プライマー
  • 納品状態: 乾燥、室温
  • 保管状態: 乾燥または湿潤、1回使用型PCRプレート
法的情報
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)