Merck
L7670
Sigma-Aldrich
PL405 トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC)
別名:
AcSKGPya-F-W-Nop-GGKNH2 トリフルオロ酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C71H83N15O14 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
1370.51 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
acetonitrile: water (1:1): ≥10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)N[C@@H](Cc8ccc(cc8)[N+]([O-])=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C71H83N15O14.C2HF3O2/c1-41(88)79-59(40-87)71(98)82-54(22-8-10-30-73)66(93)78-39-62(91)81-57(34-47-33-46-17-11-15-44-25-26-45-16-12-19-51(47)64(45)63(44)46)69(96)84-56(31-42-13-3-2-4-14-42)68(95)85-58(35-48-36-75-52-20-6-5-18-50(48)52)70(97)83-55(32-43-23-27-49(28-24-43)86(99)100)67(94)77-37-60(89)76-38-61(90)80-53(65(74)92)21-7-9-29-72;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,11-20,23-28,33,36,53-59,75,87H,7-10,21-22,29-32,34-35,37-40,72-73H2,1H3,(H2,74,92)(H,76,89)(H,77,94)(H,78,93)(H,79,88)(H,80,90)(H,81,91)(H,82,98)(H,83,97)(H,84,96)(H,85,95);(H,6,7)/t53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-;/m0./s1
InChI Key
NVRXYBFFJSLZOM-DMJUDXNFSA-N
生物化学的/生理学的作用
PL405は、特異的かつ高親和性のエンドセリン変換酵素-2(ECE-2)蛍光基質です。PL405は、ECE-2によってPya-Fアミド結合を切断され、高度に蛍光を発生するAc-SKG-Pyaを産生します。
特徴および利点
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L7670-BULK:
L7670-VAR:
L7670-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)