Merck
L9647
Sigma-Aldrich
リモニン
from citrus seeds, >90% (HPLC)
別名:
Evodin, オバクラクトン, シトロリモニン, ジクタムノラクトン, リモン酸 3,19:16,17ジラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H30O8
CAS番号:
分子量:
470.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
citrus seeds
品質水準
アッセイ
>90% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
InChI Key
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リモニンは別名シトロリモニンおよびエボジンとして知られており、柑橘類の種子に高濃度で存在する二次植物代謝物です。リモノイドの誘導体です。
リモニンは、柑橘類中のリモニンを定量化するアッセイに使用される場合があります。リモニンは、コントロール、標準品、競合品として他のアッセイで使用される場合もあれば、リモニンの生理学、代謝、生合成に関する研究に使用されることもあります。
アプリケーション
リモニンは以下の用途に使用されています:
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)複製に対する作用を試験するためのヒト末梢血単核細胞(PBMC)の処理に
  • MC3T3-E1細胞および卵巣切除(OVX)ラットモデルでの骨芽細胞形成活性において、抗骨粗鬆症剤としての作用を検討するため
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)システムの標準物質として
生物化学的/生理学的作用
リモニンは、潰瘍性大腸炎(UC)の病態において、シグナル伝達物質および転写因子3/microRNA-214(STAT3/miR-214)シグナル伝達経路の活性化因子を下方制御することによって、その抗炎症活性を発揮します。抗発癌剤でありIn vitro試験においてWingless関連の統合部位(Wnt)シグナル伝達経路の構成要素の下方制御に関与しています。
リモニンは柑橘類の苦味成分であるトリテルペノイドアグリコンです。いくつかのがん細胞株に対して抗増殖性、アポト-シス促進性の作用をもち、ラットのアゾキシメタン誘発大腸がんを抑制します。また、おそらくHIV-1プロテア-ゼの活性を阻害することにより、培養した単球、マクロファ-ジ、単核細胞でのHIV-1の複製をも阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L9647-5MG:
L9647-5MG-PW:
L9647-VAR:
L9647-2MG:
L9647-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong-Long Han et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(8), 1828-1833 (2011-10-18)
Among the various possible causes for drug interactions, pharmacokinetic factors such as inhibition of drug-metabolizing enzymes and transporters, especially cytochrome P450 (CYP) isoenzymes and P-glycoprotein (P-gp), are regarded as the most frequent and clinically important. Limonin is a widely used
Lilibeth Dagulo et al.
Journal of food science, 75(2), C199-C207 (2010-05-25)
The effects due to Candidatus Liberibacter infection, commonly called citrus greening or Huanglongbing (HLB), on volatile and nonvolatile components of orange juices, OJ, were examined using GC-MS and high-performance liquid chromatography (HPLC). HLB symptomatic, asymptomatic, and control "Hamlin" and "Valencia"
Fangyuan Gong et al.
Biochemical pharmacology, 80(2), 218-225 (2010-04-07)
Allograft rejection is a predominantly Th1 immune response. In this study, we showed that obaculactone, a natural compound derived from citrus fruit, prolonged skin graft survival in mice when treated after but not before transplantation. Furthermore, obaculactone inhibited alloantigen-specific production
Juanjuan Zhao et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(1), 289-296 (2011-05-17)
A liquid chromatographic-mass spectrometric (LC-MS) method has been developed and validated for simultaneous determination of dehydroevodiamine and limonin from Evodia rutaecarpa in rat plasma. After addition of the internal standard, domperidone, plasma samples were extracted by liquid-liquid extraction with ethyl
Raju Lal Bhardwaj et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 51(6), 563-570 (2011-09-21)
The post-harvest shelf life of maximum of fruits and vegetables is very limited due to their perishable nature. In India more then 20-25 percent of fruits and vegetables are spoiled before utilization. Despite being the world's second largest producer of