Merck
PHL89379
リモニン
phyproof® Reference Substance
別名:
Evodin, オバクラクトン, シトロリモニン, ジクタムノラクトン, リモン酸 3,19:16,17ジラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H30O8
CAS番号:
分子量:
470.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
InChI Key
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
リモニンは、柑橘類中のリモニンを定量化するアッセイに使用される場合があります。リモニンは、コントロール、標準品、競合品として他のアッセイで使用される場合もあれば、リモニンの生理学、代謝、生合成に関する研究に使用されることもあります。
生物化学的/生理学的作用
リモニンは柑橘類の苦味成分であるトリテルペノイドアグリコンです。いくつかのがん細胞株に対して抗増殖性、アポト-シス促進性の作用をもち、ラットのアゾキシメタン誘発大腸がんを抑制します。また、おそらくHIV-1プロテア-ゼの活性を阻害することにより、培養した単球、マクロファ-ジ、単核細胞でのHIV-1の複製をも阻害します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89379-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)