包装
pkg of 7 plates
メーカー/製品名
IROA Technologies
プレートサイズ
96 wells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The library is intended to be used for mass spectrometry metabolomics applications and provides a broad representation of primary metabolism.
アプリケーション
Functional cellular assays
Phenotypic screening
特徴および利点
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software dowmload.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono-and disaccharides; Fatty acids, lipids, steroids and hormones
適合性
調製ノート
その他情報
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Blood, Immune system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
メタボロミクス研究の主要な代謝経路を網羅する幅広い一次代謝化合物を含む、小分子代謝物のライブラリーおよびキットを提供しています。